3-Hidroxibenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
110820100
110820500
ACRO110820100EA
103
EUR
ACRO110820100
ACRO110820500
3-Hidroxibenzonitrilo 97%
3-Hidroxibenzonitrilo
Formula:
C₇H₅NO Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 75…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002252 Núm. CAS: 873-62-1 EINECS: 212-845-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 80 °C |
GC | ≥96.0 % |