3-Hidroxibenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Hidroxibenzonitrilo
B21702.06 B21702.14
B21702.06EA 43.1 EUR
B21702.06 B21702.14
3-Hidroxibenzonitrilo ≥99%
3-Hidroxibenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002252
Núm. CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III