4-Hidroxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzonitrilo
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 56.1 EUR
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hidroxibenzonitrilo 99%
4-Hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 148 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002312
Núm. CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %