4-Hidroxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzonitrilo
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 73.3 EUR
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hidroxibenzonitrilo ≥98%
4-Hidroxibenzonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 767-00-0 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 386130
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 148 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002312
Núm. CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2