3,4-Dihidroxibenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14783.06
A14783.14
A14783.06EA
56.8
EUR
A14783.06
A14783.14
3,4-Dihidroxibenzonitrilo ≥97%
3,4-Dihidroxibenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 17345-61-8
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 153-156° dec.
Beilstein Reference: 2082204
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016436
Formula:
C₇H₅NO₂ Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…156 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016436 Núm. CAS: 17345-61-8 EINECS: 241-367-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |