Benzoato de isopentilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14500.0005 8.14500.0250
8.14500.0005EA 33.6 EUR
8.14500.0005 8.14500.0250
Benzoato de isopentilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzoato de isopentilo
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Densidad: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026515
Núm. CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.25 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 89 °C
Refractive Index 1.4949 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)