Benzoato de butilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 106 EUR
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Benzoato de butilo 98+%
Benzoato de butilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 249…251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009439
Núm. CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Índice Merck: 13,01551
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %