Benzoato de hexilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzoic acid hexyl ester
L06293.14
L06293.22
L06293.14EA
34.1
EUR
L06293.14
L06293.22
Benzoato de hexilo ≥98%
Benzoato de hexilo
Purity: 98+%
CAS No.: 6789-88-4
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2048117
MDL No.: MFCD00051714
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206.28 g/mol Pto. Ebullición: 272 °C Densidad: 0.980 Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051714 Núm. CAS: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |