Metilo benzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl benzoate
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
A12404.0BEA
71.5
EUR
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
Metilo benzoato ≥99%
Metilo benzoato
Purity: 99%
CAS No.: 93-58-3
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.094
Refractive Index: 1.5170
Appearance: Colourless
Melting Point: -12°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1072099
Merck Reference: 14,6024
MDL No.: MFCD00008421
Formula:
C₆H₅COOCH₃ Pto. Ebullición: 198…200 °C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 1,094 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008421 Núm. CAS: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Índice Merck: 14,6024 |