Metilo benzoato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22330.0100
8.22330.1000
8.22330.2500
8.22330.0100EA
23.4
EUR
8.22330.0100
8.22330.1000
8.22330.2500
Metilo benzoato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilo benzoato
Formula:
C₆H₅COOCH₃ MW: 136.15 g/mol Pto. Ebullición: 199.6 Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 1.0888 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008421 Núm. CAS: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Índice Merck: 13,06052 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.157 g/l (30 °C) |
Melting Point | -12 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.36 hPa (20 °C) |
Flash Point | 82 °C |
Explosion Limit | 8.6 - 20 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hill Formula | C8H8O2 |
Chemical Formula | C6H5COOCH3 |