Benzoato de propilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Benzoic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 21 EUR
8.21958.0005 8.21958.0250
Benzoato de propilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzoato de propilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 231
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009370
Núm. CAS: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)