4-Hidroxibenzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
150250010 150251000 150252500 150250051
ACRO150250010EA 117 EUR
ACRO150250010 ACRO150251000 ACRO150252500 ACRO150250051
4-Hidroxibenzoato de etilo 99%
4-Hidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 297…298 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002353
Núm. CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Índice Merck: 13,03869
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
GC ≥98.5 %