4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A13172.30
A13172.0B
A13172.0I
A13172.30EA
38.4
EUR
A13172.30
A13172.0B
A13172.0I
4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99%
4-Hidroxibenzoato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 120-47-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 116-118°
Boiling Point: 297-298° dec.
Merck Reference: 14,3837
MDL No.: MFCD00002353
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 297…298 °C (desc.) Pto. de fusión: 116…118 °C Densidad: 1,078 g/cm³ (131 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002353 Núm. CAS: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Índice Merck: 14,3837 |