Ácido benzoico 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 49.7 EUR
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
Ácido benzoico 99%, extra puro
Ácido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 249 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 121…123 °C
Densidad: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002398
Núm. CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
IR: 01-2119455536-33
Índice Merck: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA