Ácido benzoico ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 249 °C Pto. de fusión: 121…124 °C Densidad: 1,32 Pto. de inflamación: 121 °C (250 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002398 Núm. CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 IR: 01-2119455536-33 Índice Merck: 14,1091 |