Ácido benzoico ≥99.5%, en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
0219141290
0219141291
0219141280
ICNA0219141290EA
79.8
EUR
ICNA0219141290
ICNA0219141291
ICNA0219141280
Ácido benzoico ≥99.5%, en polvo ACS
Ácido benzoico
Insoluble in methanol.
Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 121…123 °C Densidad: 1,316 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 121 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002398 Núm. CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 IR: 01-2119455536-33 Índice Merck: 13,01092 |
|
Resultados test especificaciones
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Residue on Ignition | ≤0,005% |
Freezing Point | 122 to 123 °C |