Ácido benzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22257.1000 8.22257.5000
8.22257.1000EA 85.7 EUR
8.22257.1000 8.22257.5000
Ácido benzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Pto. Ebullición: 249
Pto. de fusión: 121…123 °C
Densidad: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002398
Núm. CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
IR: 01-2119455536-33
Índice Merck: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C