Pipetas graduadas, clase B, entrega total, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243442901 243440103 243440309 243440609 243441108 243442301 243443409 243441605
612-5264EA 97.6 EUR
612-5264 612-5258 612-5259 612-5260 612-5261 612-5263 612-5265 612-5262
Pipetas graduadas, clase B, entrega total, DURAN®
Pipetas Pipetas graduadas
Vidrio de cal sodada (AR-Glas®).
  • Para tapón de algodón
  • Marcas e inscripción en color marrón.
  • Numeración: Cero en la parte superior
  • Graduado hasta la punta (entrega total, tipo 3)
  • La calibración se basa en el volumen derramado (Ex)
Cumple con la norma DIN ISO 835.
El código de color cumple con DIN 12621.