Pipetas de bulbo, clase B, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243370108 243370202 243370708 243370802 243371207 243371404 243371704 243372409
612-5234EA 8.3 EUR
612-5234 612-5235 612-5236 612-5237 612-5238 612-5239 612-5240 612-5241
Pipetas de bulbo, clase B, DURAN®
Pipetas Pipetas aforadas
Vidrio de cal sodada (AR-Glas®).
  • Marcas e inscripción en color marrón
  • La calibración se basa en el volumen derramado (Ex)
Cumple con la norma DIN ISO 648.
El código de color cumple con DIN 12621.
* sin bombilla