Pipetas de bulbo, clase AS, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243380109 243380203 243380709 243380803 243381208 243381405 243381705 243382401
612-5242EA 9.9 EUR
612-5242 612-5243 612-5244 612-5245 612-5246 612-5247 612-5248 612-5249
Pipetas de bulbo, clase AS, DURAN®
Pipetas Pipetas aforadas
Vidrio de cal sodada (AR-Glas®).
  • Marcas e inscripción en color marrón.
  • La calibración se basa en el volumen derramado (Ex)
Cumple con la norma DIN ISO 648.
El código de color cumple con DIN 12621.
Código de trazabilidad impreso (identificación del lote).
* sin bombilla