Embudos de filtración, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
258540309 258540403
SCOT258540309EA 41.5 EUR
SCOT258540309 SCOT258540403
Embudos de filtración, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Con placa de filtro de vidrio sinterizado integrada.