Ácido 3-cianobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
169130100 169130500
ACRO169130100EA 59.1 EUR
ACRO169130100 ACRO169130500
Ácido 3-cianobenzoico 98%
Ácido 3-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 217…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002486
Núm. CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥97.5 %