Filtros de inmersión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 70 EUR
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Filtros de inmersión, DURAN®
Filtros Tubos con filtro
Filtros de inmersión para filtración inversa, típicamente en extracción, de filtrado transparente (no el filtrado).
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima
Hecho de vidrio de borosilicato DURAN® transparente 3,3.