Ácido 4-cianobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110730050 110730250
ACRO110730050EA 46.9 EUR
ACRO110730050 ACRO110730250
Ácido 4-cianobenzoico 99%
Ácido 4-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217…222 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002528
Núm. CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %