Ácido 4-cianobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15434.22
A15434.06
A15434.14
A15434.22EA
407
EUR
A15434.22
A15434.06
A15434.14
Ácido 4-cianobenzoico ≥98%
Ácido 4-cianobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 619-65-8
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 221° dec.
Beilstein Reference: 1862865
Formula:
C₈H₅NO₂ Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼221 °C (desc.) Densidad: 1,382 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002528 Núm. CAS: 619-65-8 EINECS: 210-606-9 |