Benzoato de litio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzoic acid lithium salt
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 127 EUR
A16571.30 A16571.0B
Benzoato de litio ≥99%
Benzoato de litio
Purity: 99+% CAS No.: 553-54-8 Molecular Formula: C7H5LiO2 Formula Weight: 128.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598089 Merck Reference: 14,5523 MDL No.: MFCD00035540
Formula: C₇H₅LiO₂
MW: 128.06 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035540
Núm. CAS: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Índice Merck: 12,05547