Sodio benzoato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzoic acid sodium salt
148980010
148980050
ACRO148980010EA
49.2
EUR
ACRO148980010
ACRO148980050
Sodio benzoato 99+%, extra puro
Sodio benzoato
Formula:
C₆H₅COONa MW: 144.11 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012463 Núm. CAS: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 IR: 01-2119460683-35 Índice Merck: 13,08654 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Acidity/alkalinity | ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |