Sodio benzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzoic acid sodium salt
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
A15946.36EA 31.8 EUR
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
Sodio benzoato ≥99%
Sodio benzoato
Purity: 99% CAS No.: 532-32-1 Molecular Formula: C7H5NaO2 Formula Weight: 144.11 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3572467 Merck Reference: 14,8582 MDL No.: MFCD00012463
Formula: C₆H₅COONa
MW: 144.11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 13,08654