Sodio benzoato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Atención
|
2021.1000EA
60.36
EUR
2021.1000
2021.9025
Sodio benzoato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio benzoato
Formula:
C₆H₅COONa Pto. de fusión: 410…430 °C Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012463 Núm. CAS: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 IR: 01-2119460683-35 Índice Merck: 13,08654 |
Resultados test especificaciones
Assay (dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Alkalinity | passes test |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Identification | passes test |
Organic Volatile Impurities | passes test |