Sodio benzoato ≥99%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
27694.293EA 132 EUR
27694.293 27694.460
Sodio benzoato ≥99%, purificado
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Pto. de fusión: 410…430 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 13,08654
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %