Sodio benzoato 99.0-100.5% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
83551.290EA 84 EUR
83551.290 83551.360
Sodio benzoato 99.0-100.5% Ph. Eur.
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Pto. de fusión: 410…430 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 13,08654
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Halogenated compounds Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Statement of original manufacturer (*)
Benzene (*) Max. 2 ppm
Toluene (*) Max. 890 ppm
Other residual solvents (*) Unlikely by manuf.process