Benzoato de amonio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
30753.36
30753.A3
30753.22
30753.36EA
59.3
EUR
30753.36
30753.A3
30753.22
Benzoato de amonio ≥99%
Benzoato de amonio
Purity: 99%
CAS No.: 1863-63-4
Molecular Formula: C6H5CO2NH4
Formula Weight: 139.15
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Weak
Melting Point: 192-198° dec.
Merck Reference: 14,496
MDL No.: MFCD00013069
Formula:
C₇H₉NO₂ Pto. de fusión: 192…198 °C (desc.) Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013069 Núm. CAS: 1863-63-4 EINECS: 217-468-9 Índice Merck: 14,496 |