Ácido 3-(dimetilamino)benzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115750250 115751000
ACRO115750250EA 54 EUR
ACRO115750250 ACRO115751000
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico 99%
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…153 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002497
Núm. CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %