Ácido 4-(dimetilamino)benzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Dimethylaminobenzoic acid
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 53.4 EUR
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
Ácido 4-(dimetilamino)benzoico 98%
Ácido 4-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 238…242 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002537
Núm. CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Índice Merck: 13,03259
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)