Benzoato de plata 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Benzoic acid silver (I) salt
210770100 210770500
ACRO210770100EA 68.6 EUR
ACRO210770100 ACRO210770500
Benzoato de plata 99%
Benzoato de plata
Formula: C₇H₅AgO₂
MW: 228.98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013030
Núm. CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Índice Merck: 13,01092
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %