Benzoato de plata, hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Benzoic acid silver (I) salt
11896.06
11896.14
11896.22
11896.06EA
37.1
EUR
11896.06
11896.14
11896.22
Benzoato de plata, hidrato
Benzoato de plata
CAS No.: 532-31-0
Molecular Formula: C7H5AgO2g.xH2O
Formula Weight: 228.89(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream or grey
MDL No.: MFCD00013030
Formula:
C₇H₅AgO₂ MW: 228.98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013030 Núm. CAS: 532-31-0 EINECS: 208-533-2 Índice Merck: 13,01092 |