Ácido antranílico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 49.4 EUR
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Ácido antranílico 98+%
Ácido antranílico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 144…148 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007712
Núm. CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Índice Merck: 13,00421
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %