Ácido antranílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-aminobenzoico
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 106 EUR
A12715.0B A12715.0I A12715.30
Ácido antranílico ≥98%
Ácido antranílico
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…148 °C
Densidad: 1,412
Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007712
Núm. CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Índice Merck: 14,422