Ácido antranílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-aminobenzoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000
8.20112.0100EA 34.9 EUR
8.20112.0100 8.20112.1000
Ácido antranílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido antranílico
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 312
Pto. de fusión: 144
Densidad: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007712
Núm. CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Índice Merck: 13,00421
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C