Ácido 3-aminobenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 28.3 EUR
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
Ácido 3-aminobenzoico 99+%
Ácido 3-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >172 °C
Densidad: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007795
Núm. CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Índice Merck: 13,00420
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %