Ácido 3-aminobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A19540.0E
A19540.22
A19540.36
A19540.0EEA
364
EUR
A19540.0E
A19540.22
A19540.36
Ácido 3-aminobenzoico 98%
3-Aminobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 99-05-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-179°
Beilstein Reference: 471603
Merck Reference: 14,421
MDL No.: MFCD00007795
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172…179 °C Densidad: 1,51 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007795 Núm. CAS: 99-05-8 EINECS: 202-724-4 Índice Merck: 14,421 |