Ácido 4-aminobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146210010 146212500 146210050
ACRO146210010EA 175 EUR
ACRO146210010 ACRO146212500 ACRO146210050
Ácido 4-aminobenzoico 99%
Ácido 4-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…189 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007894
Núm. CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Índice Merck: 13,00422
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 189 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 13.32 to 14.00 % N