Ácido 4-aminobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
A12673.0BEA
163
EUR
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
Ácido 4-aminobenzoico 99%
Ácido 4-aminobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 150-13-0
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 471605
Merck Reference: 14,423
MDL No.: MFCD00007894
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137.14 g/mol Pto. Ebullición: 340 Pto. de fusión: ∼187 °C (desc.) Densidad: 1.374 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007894 Núm. CAS: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Índice Merck: 13,00422 |