Ácido 4-aminobenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
8.22312.0250EA 75.9 EUR
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
Ácido 4-aminobenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007894
Núm. CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Índice Merck: 13,00422
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)