Ácido 5-nitroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
245950050 245950250
ACRO245950050EA 38.6 EUR
ACRO245950050 ACRO245950250
Ácido 5-nitroantranilico 98%
Ácido 5-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017039
Núm. CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %