Ácido 5-nitroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10426.09
A10426.18
A10426.09EA
66.4
EUR
A10426.09
A10426.18
Ácido 5-nitroantranilico 98%
Ácido 5-nitroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Formula:
C₇H₆N₂O₄ Pto. de fusión: ∼270 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017039 Núm. CAS: 616-79-5 EINECS: 210-493-6 |