Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16225.06
L16225.14
L16225.06EA
91.9
EUR
L16225.06
L16225.14
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico 95%
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico
Purity: 95%
CAS No.: 13280-60-9
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2107512
Formula:
C₇H₆N₂O₄ Pto. Ebullición: 481 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035748 Núm. CAS: 13280-60-9 EINECS: 236-283-4 |