Ácido 4,5-dimetoxiantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
335010050
335010250
335011000
ACRO335010050EA
28.9
EUR
ACRO335010050
ACRO335010250
ACRO335011000
Ácido 4,5-dimetoxiantranilico 98%
Ácido 4,5-dimetoxiantranilico
Formula:
C₉H₁₁NO₄ Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011671 Núm. CAS: 5653-40-7 EINECS: 227-095-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % (On dry substance) |