Ácido 3,4,5-trimetoxiantranilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14042.06
A14042.14
A14042.06EA
110
EUR
A14042.06
A14042.14
Ácido 3,4,5-trimetoxiantranilico 97%
Ácido 3,4,5-trimetoxiantranilico
Purity: 97%
CAS No.: 61948-85-4
Molecular Formula: C10H13NO5
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 3353856
Formula:
C₁₀H₁₃NO₅ Pto. de fusión: 137…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051630 Núm. CAS: 61948-85-4 EINECS: 263-344-2 |