Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyanthranilic acid
310310100 310310010
ACRO310310100EA 74.6 EUR
ACRO310310100 ACRO310310010
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 99%
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 233…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007870
Núm. CAS: 394-31-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %